Principaux documents
QBD10571
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®24-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H101F4N3O26
Poids moléculaire :
1320.41
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
1S/C57H101F4N3O26/c58-52-51-53(59)56(61)57(55(52)60)90-54(65)1-3-66-5-7-68-9-11-70-13-15-72-17-19-74-21-23-76-25-27-78-29-31-80-33-35-82-37-39-84-41-43-86-45-47-88-49-50-89-48-46-87-44-42-85-40-38-83-36-34-81-32-30-79-28-26-77-24-22-75-20-18-73-16-14-71-1
Clé InChI
GAQVEOMHZRVELL-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Azido-dPEG®24-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable