QBD10513
Azido-dPEG®12-acid
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-(2-carboxyethoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C27H53N3O14/c28-30-29-2-4-34-6-8-36-10-12-38-14-16-40-18-20-42-22-24-44-26-25-43-23-21-41-19-17-39-15-13-37-11-9-35-7-5-33-3-1-27(31)32/h1-26H2,(H,31,32)
Clé InChI
DYFODOGACDHUBQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable