Key Documents
QBD10277
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-acid
Synonyme(s) :
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oic acid, 27-Amino-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxaheptacosanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H39NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Caractéristiques et avantages
Amino-dPEG®8-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (32.2 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable