Key Documents
PH004246
2,2',2'',2''',2'''',2'''''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(azanetriyl)hexaethanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H30N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.443
Numéro MDL:
Autres remarques