159387
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.44 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
54 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup