Documents
P8807
Sigma-Aldrich
4-Penten-2-ol
99%
Synonyme(s) :
Allyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro Beilstein :
1839744
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Clé InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup