N20204
4-Nitrophenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
150-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable