M31201
4-Methylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
p-Xylylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
Clé InChI
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter