M28804
2-(2-Methylaminoethyl)pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
Clé InChI
UUQMNUMQCIQDMZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter