B4638
Betahistine dihydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable