Key Documents
M070000
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole
Synonyme(s) :
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.10
Numéro Beilstein :
118208
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impuretés
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
solid white
Pf
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
Chaîne SMILES 
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
Clé InChI
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic