554030
4,5-Dicyanoimidazole
99.0%
Synonyme(s) :
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.0%
Pf
168-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
Clé InChI
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine 3′-O-(2-cyanoethyl N,N-diisopropylphosphoramidite)
- 4,5-di(amidoximyl)imidazole [4,5-(DAO)Im]
- 1-(4-methoxybenzyl)-4,5-dicyanoimidazole
- novel imidazo[4 5-e][1 3]diazepine analog
- N-benzyl-4,5-dicyanoimidazole]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable