Principaux documents
L165824
DIETHYL 2,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.274
Numéro MDL:
Autres remarques