L091000
N,N-Diméthylformamide
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Conditions de stockage
dry at room temperature
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
Couleur
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup