L084000
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Impuretés
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Compatibilité
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Composants
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C