JKA5158
HO-PEG-NH2
average MN 20,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable