H11904
2,5-Hexanediol
99% (mixture of isomers)
Synonyme(s) :
2,5-Hexylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (mixture of isomers)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
216-218 °C (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)CCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup