Key Documents
GF98618619
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
W 526011
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 986-186-19
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable