Key Documents
778346
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Formule linéaire :
WC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
150-200 nm
Chaîne SMILES 
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
Clé InChI
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)