Key Documents
GF95900452
Terbium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
TB007902
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Tb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141614
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 959-004-52
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
Longueur
50 mm
Diamètre
2.0 mm
Point d'ébullition
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable