Documents
GF81234053
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Synonyme(s) :
FE136010
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 812-340-53
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable