Principaux documents
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
Synonyme(s) :
W 607160
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 936-742-01
Longueur
150 mm
D.E.
2.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.6 mm