Key Documents
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
Synonyme(s) :
W 607910
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 436-678-04
Longueur
150 mm
Diamètre
6.35 mm