Principaux documents
GF92436026
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
AL606010
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 924-360-26
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable