Key Documents
GF89275674
Indium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Synonyme(s) :
Indium, IN005130
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
In
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141719
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.999%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 892-756-74
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
New generation of palladium indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
The Alpha omegan, 88(1), 28-30 (1995-04-01)
Gallium-67 and indium-111 radiopharmaceuticals.
M L Thakur
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 183-201 (1977-01-01)