264091
Indium
rod, diam. 6 mm, ≥99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium element
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.999% trace metals basis
Forme
rod
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Diamètre
6 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable