Key Documents
GF89255290
Cobalt
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CO006110
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 892-552-90
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm
Point d'ébullition
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable