Key Documents
GF20375300
Nitinol alloy, Ni55Ti45
0.5m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205101
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 203-753-00
L × diam.
0.5 m × 0.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable