GF85959444
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Ytterbium, YB000200
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 859-594-44
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
pb
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N