GF83746705
Ytterbium
rod, 50mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Ytterbium, YB007920
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 837-467-05
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 10.0 mm
pb
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N