Key Documents
GF83466748
Alumina
sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
AL606810
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 834-667-48
Diamètre
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable