GF68266996
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
NI297930
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 682-669-96
Longueur
100 mm
Diamètre
10.0 mm