GF94302840
Nickel/Iron
wire, 0.5 mm diameter, Ni90%/Fe10%, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
NJ235140
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 943-028-40
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.5 mm