Key Documents
GF48652869
Ruthenium
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
RU006020
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141739
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 486-528-69
Résistivité
7.1 μΩ-cm, 0°C
Poids
2 g
Taille max. des part.
850 μm
Point d'ébullition
3900 °C (lit.)
Pf
2310 °C (lit.)
Densité
12.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable