326712
Ruthenium black
Synonyme(s) :
Ruthenium
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
7.1 μΩ-cm, 0°C
Superficie
17-26 m2/g
pb
3900 °C (lit.)
Pf
2310 °C (lit.)
Densité
12.45 g/cm3 (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Ru may be used as a catalyst in the following reactions;
- oxidative coupling of indoles and pyrroles with several alkenes
- arylations reactions.
Conditionnement
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges