GF46333133
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU045820
About This Item
Produits recommandés
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 463-331-33
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm
Fil, L × diam.
100 m × 0.05 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :