GF24963385
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonyme(s) :
CU045815
About This Item
Produits recommandés
Description
polyurethane insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 249-633-85
Épaisseur de l'isolation
0.003 mm
Fil, L × diam.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :