Key Documents
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603150
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 368-744-13
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.5 mm