Principaux documents
GF33022785
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
Synonyme(s) :
B 603121
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 330-227-85
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm