GF28246811
Iron
tube, outside diameter 10.6 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonyme(s) :
FE007645
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 282-468-11
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Longueur
1000 mm
D.E.
10.6 mm
Épaisseur de la paroi
0.3 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable