27111
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Application
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It was also used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)