Key Documents
GF24259596
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI055113
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 242-595-96
Longueur
500 m
Diamètre
0.045 mm