GF18287590
Copper
mesh, 30x30mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Synonyme(s) :
Copper, CU008720
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 182-875-90
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille × ouverture nominale
30 x 30 mm × 0.2 mm
Épaisseur × diam.
0.004 mm × 0.0125 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable