GF43204890
Copper
mesh, 300x300mm, nominal aperture 0.14mm, thickness 0.25mm, wire diameter 0.115mm, 100x100 wires/inch, open area 30.3%, plain weave mesh
Synonyme(s) :
Copper, CU008725
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 432-048-90
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille, épaisseur × diam.
300x300 mm × 0.25 mm × 0.115 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable