GF13436423
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 2.5 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
FA147907
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 134-364-23
Longueur
500 mm
Diamètre
2.5 mm