Principaux documents
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 1000 mm
Synonyme(s) :
FA147907
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 653-831-06
Longueur
1000 mm
Diamètre
2.5 mm