Principaux documents
GF12578799
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonyme(s) :
FE226805
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 100)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 125-787-99
Diamètre
0.5 mm
sphericity
2.50 μm