Key Documents
GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
Y 606030
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 063-956-76
Poids
50 g
Taille moyenne des particules
5-10 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable