F20408
2-Furanmethanethiol
98%
Synonyme(s) :
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, Furfuryl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Densité
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
Clé InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup