DWKBWP1000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BWP1000AP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP1000AP
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications